1,4-Dithioerythritol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DTE
39758.01 39758.02 39758.03
SERA39758.01EA 0 EUR
SERA39758.01 SERA39758.02 SERA39758.03
1,4-Dithioerythritol
1,4-Dithioerythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Kookpunt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 82…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063750
CAS nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable