1,4-Dithioerythritol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DTE
20697.02 20697.03 20697.04
SERA20697.02EA 0 EUR
SERA20697.02 SERA20697.03 SERA20697.04
1,4-Dithioerythritol
1,4-Dithioerythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Kookpunt: 286
Smeltpunt: 82…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063750
CAS nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable