1,4-Dithioerythritol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DTE
8814.1 8814.2
ROTH8814.1EA 0 EUR
ROTH8814.1 ROTH8814.2
1,4-Dithioerythritol
1,4-Dithioerythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Kookpunt: 286
Smeltpunt: 82…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063750
CAS nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8