1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 5036-48-6
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -68°
Boiling Point: 296°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009819
Formule:
C₆H₁₁N₃ Kookpunt: 296 °C Smeltpunt: –68 °C Dichtheid: 1,062 Vlampunt: 154 °C (309 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009819 CAS nummer: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 ADR: 8,II |