1-(4-Methoxyphenyl)imidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazole
B25621.06
B25621.03
B25621.06EA
108
EUR
B25621.06
B25621.03
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole ≥98%
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 10040-95-6
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 120°/0.1mm
MDL No.: MFCD00060492
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Kookpunt: 120 °C (0,1 mmHg) Smeltpunt: 64…67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060492 CAS nummer: 10040-95-6 |