ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
BTB02913DA BTB02913EA
MAYBBTB02913DAEA 0 EUR
MAYBBTB02913DA MAYBBTB02913EA
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051581
CAS nummer: 2632-10-2