Tris(perfluorobutyl)amine MS standard
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19126.03
A19126.06
A19126.14
A19126.03EA
36.2
EUR
A19126.03
A19126.06
A19126.14
Tris(perfluorobutyl)amine MS standard
Tris(perfluorobutyl)amine
CAS No.: 311-89-7
Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N
Formula Weight: 671.10
Refractive Index: 1.2890
Melting Point: -52°
Boiling Point: 177-180°
MDL No.: MFCD00000436
Formule:
C₁₂F₂₇N Kookpunt: 177…180 °C Smeltpunt: –52 °C Dichtheid: 1,880 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000436 CAS nummer: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |