Tris(perfluorobutyl)amine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EHERC15987500EA 75.1 EUR
EHERC15987500
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Formule: C₁₂F₂₇N
MW: 671,1 g/mol
Kookpunt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –55 °C
Dichtheid: 1,883 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00000436
CAS nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1