4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20389.06 B20389.14 B20389.22
B20389.06EA 57.2 EUR
B20389.06 B20389.14 B20389.22
4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
4-(Dimethylamino)benzophenone
Purity: 98% CAS No.: 530-44-9 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 88-90° Merck Reference: 14,3233 MDL No.: MFCD00008311
Formule: C₁₅H₁₅NO
Kookpunt: 245…250 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008311
CAS nummer: 530-44-9
EINECS: 208-478-4
Merck Index: 14,3233