4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
p-tert-Butylacetophenone
A13615.03
A13615.06
A13615.03EA
30.5
EUR
A13615.03
A13615.06
4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
4'-tert-Butylacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 943-27-1
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₆O Kookpunt: 107…108 °C (5 mmHg) Dichtheid: 0,964 Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017256 CAS nummer: 943-27-1 EINECS: 213-399-3 |