4-tert-Butyl-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 4-tert-Butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4-(dimethylethyl)benzene, 1,2-Diamino-4-tert-butylbenzene
H32205.PG H32205.03 H32205.06
H32205.PGEA 0 EUR
H32205.PG H32205.03 H32205.06
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine 97%
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 68176-57-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 Melting Point: 98-100° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052695
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052695
CAS nummer: 68176-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III