4-Iodo-o-xylene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
TL00311.1 TL00311EA TL00311EE
MAYBTL00311.1EA 0 EUR
MAYBTL00311.1 MAYBTL00311EA MAYBTL00311EE
4-Iodo-o-xylene
4-Iodo-o-xylene
Formule: C₈H₉I
Kookpunt: 231…233 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,633 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00040989
CAS nummer: 31599-61-8