3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
A10341.06
A10341.14
A10341.06EA
48.3
EUR
A10341.06
A10341.14
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 30071-93-3
Molecular Formula: C10H6F6O
Formula Weight: 256.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 85°/8mm
Beilstein Reference: 2384789
MDL No.: MFCD00009910
Formule:
C₁₀H₆F₆O Kookpunt: 85 °C (8 mmHg) Dichtheid: 1,422 Vlampunt: 82 °C (179 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009910 CAS nummer: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |