5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
DP01673.1 DP01673.50
MAYBDP01673.1EA 0 EUR
MAYBDP01673.1 MAYBDP01673.50
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
Formule: C₈H₃F₆I
MW: 340.01 g/mol
Kookpunt: 171…172 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1.91 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00040837
CAS nummer: 328-73-4