5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
A10878.06
A10878.14
A10878.06EA
60.6
EUR
A10878.06
A10878.14
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene ≥97%
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
Purity: 97+%
CAS No.: 328-73-4
Molecular Formula: C8H3F6I
Formula Weight: 340.01
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Boiling Point: 62-64°/12mm
Beilstein Reference: 2461627
MDL No.: MFCD00040837
Formule:
C₈H₃F₆I MW: 340.01 g/mol Kookpunt: 62…64 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1.919 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040837 CAS nummer: 328-73-4 |