2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32080.03
H32080.09
H32080.03EA
40.9
EUR
H32080.03
H32080.09
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Purity: 99%
CAS No.: 950858-06-7
Molecular Formula: C6H3F2IO
Formula Weight: 255.99
Melting Point: 70-73°
MDL No.: MFCD09907951
Formule:
C₆H₃F₂IO Smeltpunt: 70…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09907951 CAS nummer: 950858-06-7 |