2',4'-Difluoroacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
TL00123.1 TL00123.10 TL00123.50
MAYBTL00123.1EA 0 EUR
MAYBTL00123.1 MAYBTL00123.10 MAYBTL00123.50
2',4'-Difluoroacetophenone
2',4'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Kookpunt: 80
Dichtheid: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151261
CAS nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6