3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
115540010
115540050
115540250
ACRO115540010EA
34.4
EUR
ACRO115540010
ACRO115540050
ACRO115540250
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Kookpunt: 335 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 123…128 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008748 CAS nummer: 2478-38-8 EINECS: 219-610-5 |
Specification Test Results
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 128 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |