2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24965.03
B24965.06
B24965.14
B24965.03EA
79.1
EUR
B24965.03
B24965.06
B24965.14
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 392-70-1
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Refractive Index: 1.5345
Formule:
C₈H₁₀FN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03792669 CAS nummer: 392-70-1 |