2-Fluoroaniline, Supelco®

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Waarschuwing

F3401-100G-A F3401-25G-A F3401-500G-A
SUPLF3401-100G-AEA 0 EUR
SUPLF3401-100G-A SUPLF3401-25G-A SUPLF3401-500G-A
2-Fluoroaniline, Supelco®
2-Fluoroaniline
Formule: C₆H₆FN
Kookpunt: 182 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007642
CAS nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR