5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
A13879.06 A13879.14
A13879.06EA 93.3 EUR
A13879.06 A13879.14
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥97%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Purity: 97% CAS No.: 104222-34-6 Molecular Formula: C6H4ClFN2O2 Formula Weight: 190.56 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 7202993 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052698
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Smeltpunt: 141…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052698
CAS nummer: 104222-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III