2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 38.6 EUR
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
Kookpunt: 207 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 96…100 °C
Vlampunt: 211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007839
CAS nummer: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %