2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15720.0E A15720.22 A15720.36
A15720.0EEA 476 EUR
A15720.0E A15720.22 A15720.36
2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 719-59-5 Molecular Formula: C13H10ClNO Formula Weight: 231.68 Flash Point: 211°(412°F) Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 475640 MDL No.: MFCD00007839
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
Kookpunt: 424 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 96…99 °C
Dichtheid: 1,33
Vlampunt: 211 °C (412 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007839
CAS nummer: 719-59-5
EINECS: 211-949-7