4'-Aminoacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
SB01175.1 SB01175.10 SB01175.50
MAYBSB01175.1EA 0 EUR
MAYBSB01175.1 MAYBSB01175.10 MAYBSB01175.50
4'-Aminoacetophenone
4'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
Kookpunt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 101…103 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007896
CAS nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412