4-Bromo-3-fluorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32488.06
H32488.14
H32488.06EA
54.2
EUR
H32488.06
H32488.14
4-Bromo-3-fluorophenol ≥98%
4-Bromo-3-fluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 121219-03-2
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Melting Point: 71-73°
MDL No.: MFCD00051907
Formule:
C₆H₄BrFO Smeltpunt: 71…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051907 CAS nummer: 121219-03-2 |