2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26389.06 H26389.14
H26389.06EA 93.2 EUR
H26389.06 H26389.14
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Purity: 97% CAS No.: 205371-26-2 Molecular Formula: C7H4BrF3O2 Formula Weight: 257.01 Refractive Index: 1.4815
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660162
CAS nummer: 205371-26-2
EINECS: None