1-Bromo-2-pentyne ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 16400-32-1
Molecular Formula: C5H7Br
Formula Weight: 147.01
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.498
Boiling Point: 93-94°/113mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00236363
Formule:
C₅H₇Br Kookpunt: 93…94 °C (113 mmHg) Dichtheid: 1,438 Vlampunt: 41 °C (106 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236363 CAS nummer: 16400-32-1 EINECS: 240-451-2 ADR: 3,III |