2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25935.14
H25935.06
H25935.14EA
245
EUR
H25935.14
H25935.06
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 1996-30-1
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.554
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00672934
Formule:
C₆H₃BrClF Kookpunt: 180 °C Dichtheid: 1,74 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00672934 CAS nummer: 1996-30-1 |