5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16113.14
A16113.06
A16113.14EA
89.6
EUR
A16113.14
A16113.06
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 179897-89-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 7701063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143424
Formule:
C₇H₃BrFN Kookpunt: 255 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 77…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143424 CAS nummer: 179897-89-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |