3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16698.06
A16698.14
A16698.06EA
32.9
EUR
A16698.06
A16698.14
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 117572-79-9
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3246576
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143097
Formule:
C₈H₆BrNO Smeltpunt: 120…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143097 CAS nummer: 117572-79-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |