4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13086.06
A13086.14
A13086.06EA
33.3
EUR
A13086.06
A13086.14
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 105942-08-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 238-239°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143264
Formule:
C₇H₃BrFN Kookpunt: 238…239 °C Smeltpunt: 69…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143264 CAS nummer: 105942-08-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |