4'-Butylacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone
A15296.06 A15296.14
A15296.06EA 52.4 EUR
A15296.06 A15296.14
4'-Butylacetophenone ≥97%
4'-Butylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 37920-25-5 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 101-102°/1.5mm MDL No.: MFCD00017500
Formule: C₁₂H₁₆O
Kookpunt: 101…102 °C (1,5 mmHg)
Dichtheid: 0,957
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017500
CAS nummer: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7