2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23524.03 B23524.06
B23524.03EA 31.9 EUR
B23524.03 B23524.06
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 97+% CAS No.: 71648-45-8 Molecular Formula: C9H6ClF3O Formula Weight: 222.60 MDL No.: MFCD00045092
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045092
CAS nummer: 71648-45-8