(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53441.03 H53441.06
H53441.03EA 83.8 EUR
H53441.03 H53441.06
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Purity: 98% CAS No.: 873-31-4 Molecular Formula: C8H5Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 82°/12mm MDL No.: MFCD00269951
Formule: C₈H₅Cl
Kookpunt: 82 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1,125
Vlampunt: 70 °C (158 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269951
CAS nummer: 873-31-4