1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19536.06 A19536.14
A19536.06EA 46 EUR
A19536.06 A19536.14
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene ≥98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 208186-78-1 Molecular Formula: C6H2Br2ClF Formula Weight: 288.35 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD00143441
Formule: C₆H₂Br₂ClF
Kookpunt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143441
CAS nummer: 208186-78-1