3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
A15987.06
A15987.14
A15987.06EA
52.7
EUR
A15987.06
A15987.14
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 117482-84-5
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 4740501
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015431
Formule:
C₇H₃ClFN Kookpunt: 135 °C (65 mmHg) Smeltpunt: 68…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015431 CAS nummer: 117482-84-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |