3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Veratronitrile
A12521.14 A12521.22
A12521.14EA 28.5 EUR
A12521.14 A12521.22
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2024-83-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 1451651 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001802
Formule: C₉H₉NO₂
Kookpunt: 131…133 °C (0,3 mmHg)
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001802
CAS nummer: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III