3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31620.MD
H31620.03
H31620.MDEA
72.3
EUR
H31620.MD
H31620.03
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 2967-54-6
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.10
Melting Point: 200-208°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09033181
Formule:
C₇H₃F₂NO Smeltpunt: 200…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09033181 CAS nummer: 2967-54-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |