4-Hydroxy-3,5-dijoodbenzonitril ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13929.06 A13929.14
A13929.06EA 73.2 EUR
A13929.06 A13929.14
4-Hydroxy-3,5-dijoodbenzonitril ≥97%
4-Hydroxy-3,5-dijoodbenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 1689-83-4 Molecular Formula: C7H3I2NO Formula Weight: 370.92 Odour: Odourless Melting Point: 200-207° Beilstein Reference: 2364041 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016422
Formule: C₇H₃I₂NO
Kookpunt: 378 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 200…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016422
CAS nummer: 1689-83-4
EINECS: 216-881-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III