4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26627.03 H26627.09
H26627.03EA 55.6 EUR
H26627.03 H26627.09
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 191014-55-8 Molecular Formula: C8H6FNO Formula Weight: 151.14 Melting Point: 75-77° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD04116335
Formule: C₈H₆FNO
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116335
CAS nummer: 191014-55-8
EINECS: None
UN: 3439
ADR: 6.1,III