1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18537.06 A18537.14
A18537.06EA 27.7 EUR
A18537.06 A18537.14
1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
1-Acetyl-2-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 574-19-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 130-132°/2mm MDL No.: MFCD00012131
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Kookpunt: 130…132 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012131
CAS nummer: 574-19-6
EINECS: 209-369-4