3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18972.06 A18972.14
A18972.06EA 28.4 EUR
A18972.06 A18972.14
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 455-91-4 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 147-148°/20mm MDL No.: MFCD00026219
Formule: C₉H₉FO₂
Kookpunt: 147…148 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026219
CAS nummer: 455-91-4
EINECS: 207-253-8