3'-Fluoroacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01647.1 SB01647.10
MAYBSB01647.1EA 0 EUR
MAYBSB01647.1 MAYBSB01647.10
3'-Fluoroacetophenone
3'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 204 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00000338
CAS nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4