4'-Fluoroacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00895.1 SB00895.10 SB00895.50
MAYBSB00895.1EA 0 EUR
MAYBSB00895.1 MAYBSB00895.10 MAYBSB00895.50
4'-Fluoroacetophenone
4'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 196 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000354
CAS nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9