3-Ethyl-2-iodotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-Ethyl-2-iodo-3-methylbenzene, 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
A10839.06
A10839.14
A10839.06EA
49.8
EUR
A10839.06
A10839.14
3-Ethyl-2-iodotoluene ≥98%
3-Ethyl-2-iodotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Formule:
C₉H₁₁I Kookpunt: 118…120 °C (15 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052855 CAS nummer: 175277-95-9 |