4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14239.06
A14239.14
A14239.06EA
58.3
EUR
A14239.06
A14239.14
4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2785-89-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 15°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 2045329
MDL No.: MFCD00038714
Formule:
C₉H₁₂O₂ Kookpunt: 230 °C Smeltpunt: 15 °C Dichtheid: 1,064 Vlampunt: 107 °C (225 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00038714 CAS nummer: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |