1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethylpyridin-1-ium bromide
A17911.14 A17911.22
A17911.14EA 45.7 EUR
A17911.14 A17911.22
1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
1-Ethylpyridinium bromide
Purity: 99% CAS No.: 1906-79-2 Molecular Formula: C7H10BrN Formula Weight: 188.07 Melting Point: 117-121° MDL No.: MFCD00041999
Formule: C₇H₁₀BrN
Smeltpunt: 117…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041999
CAS nummer: 1906-79-2
EINECS: 217-607-3