5-Fluoro-2-nitrotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
SB01285.1 SB01285.10 SB01285.50
MAYBSB01285.1EA 0 EUR
MAYBSB01285.1 MAYBSB01285.10 MAYBSB01285.50
5-Fluoro-2-nitrotoluene
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 28 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007283
CAS nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III