2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
L10604.03
L10604.06
L10604.03EA
55.6
EUR
L10604.03
L10604.06
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 400-99-7
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 92-94°/12mm
Beilstein Reference: 2215510
MDL No.: MFCD00009791
Formule:
C₇H₄F₃NO₃ Kookpunt: 92…94 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,473 Vlampunt: 95 °C (203 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009791 CAS nummer: 400-99-7 EINECS: 206-927-9 |