1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
A17475.03 A17475.06 A17475.14
A17475.03EA 36.3 EUR
A17475.03 A17475.06 A17475.14
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 85-85-8 Molecular Formula: C15H11N3O Formula Weight: 249.27 Melting Point: 138-141° Beilstein Reference: 206390
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
MW: 249.27 g/mol
Kookpunt: 412
Smeltpunt: 138…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004071
CAS nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9